4'-Brom-2',5'-difluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)ethanone
PC56074-1G PC56074-250MG PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA 29.7 CHF
APOSPC56074-1G APOSPC56074-250MG APOSPC56074-5G
4'-Brom-2',5'-difluoracetophenon
4'-Brom-2',5'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.0255 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526896
CAS-Nummer: 123942-11-0