5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56068-1G PC56068-250MG
APOSPC56068-1GEA 30.9 CHF
APOSPC56068-1G APOSPC56068-250MG
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂F₂N₂S
Siedepunkt: 218,2 °C
Flash-Pt: 87,5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28100486
CAS-Nummer: 1293389-28-2