Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropiophenone, Pentafluoroethyl phenyl ketone
PC5605-25G
APOSPC5605-25GEA
593
CHF
APOSPC5605-25G
Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Pentafluoroethyl phenyl ketone
Formel:
C₉H₅F₅O MW: 224,13 g/mol Siedepunkt: 159…161 °C Dichte: 1.372 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 63 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00018062 CAS-Nummer: 394-52-5 |