N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-2-fluoro-N-methylacetamide
PC5596-5G PC5596-1G
APOSPC5596-5GEA 456 CHF
APOSPC5596-5G APOSPC5596-1G
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
N-Methyl chlorofluoroacetamide
Formel: C₃H₅ClFNO
MW: 125,53 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/0.4mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038320
CAS-Nummer: 53441-15-9