Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
PC5595-5G PC5595-1G PC5595-250MG
APOSPC5595-5GEA 741 CHF
APOSPC5595-5G APOSPC5595-1G APOSPC5595-250MG
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formel: C₄H₄BrF₃O₂
MW: 220,9726 g/mol
Siedepunkt: 126 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038319
CAS-Nummer: 113816-36-7