(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5592-1G PC5592-5G
APOSPC5592-1GEA 227 CHF
APOSPC5592-1G APOSPC5592-5G
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene
Formel: C₄H₅F₃O
Siedepunkt: 61…63 °C
Dichte: 1.1568 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038316
CAS-Nummer: 26885-71-2
UN: 1993
ADR: 3,III