N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
PC5591-25G PC5591-100G
APOSPC5591-25GEA 141 CHF
APOSPC5591-25G APOSPC5591-100G
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide 98%
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide
Formel: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157,09 g/mol
Siedepunkt: 52 °C/30mmHg
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 47.8 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077565
CAS-Nummer: 104863-67-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III