2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 34.8 CHF
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure 96%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Melting Pt: 93…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061094
CAS-Nummer: 657-06-7