2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 108 CHF
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Formel: C₁₀H₅F₅O₂
MW: 252,14 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/20mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038874
CAS-Nummer: 53841-60-4