(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5539-100G PC5539-25G PC5539-5G PC5539-1G
APOSPC5539-100GEA 0 CHF
APOSPC5539-100G APOSPC5539-25G APOSPC5539-5G APOSPC5539-1G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane
Formel: C₆BrF₁₃O₃
Siedepunkt: 100 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094295
CAS-Nummer: 330562-45-3