2,4-Difluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5506-25G
APOSPC5506-25GEA 97.5 CHF
APOSPC5506-25G
2,4-Difluorpyridin 98%
2,4-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Siedepunkt: 107 °C/760mmHg
Dichte: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114162
CAS-Nummer: 34941-90-7
UN: 1993
ADR: 3,III