4-Amino-2-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5495-25G
APOSPC5495-25GEA
286
CHF
APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluorpyridin 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₅FN₂ MW: 112,11 g/mol Melting Pt: 83…88 °C Dichte: 3.87 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03095284 CAS-Nummer: 18614-51-2 |