α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,6-xylidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC5493-1G
PC5493-250MG
APOSPC5493-1GEA
303
CHF
APOSPC5493-1G
APOSPC5493-250MG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,6-xylidin 95%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,6-xylidin
Formel:
C₈H₅F₆N MW: 229,1224 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01313162 CAS-Nummer: 313-13-3 |