Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 240 CHF
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Formel: C₅H₆ClF₃O
MW: 174.55 g/mol
Siedepunkt: 109.2 °C/750mmHg
Dichte: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039336
CAS-Nummer: 380-44-9