3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 3-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC5441-100G PC5441-25G PC5441-5G
APOSPC5441-100GEA 278 CHF
APOSPC5441-100G APOSPC5441-25G APOSPC5441-5G
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,18 g/mol
Siedepunkt: 149 °C/11mmHg
Melting Pt: 29…31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090487
CAS-Nummer: 585-50-2