Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5428-10G PC5428-5G
APOSPC5428-10GEA 41.8 CHF
APOSPC5428-10G APOSPC5428-5G
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Formel: C₂₇H₁₆F₆N₂O₆
MW: 578,43 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00317556
CAS-Nummer: 69563-87-7