3-Fluor-4-methylbenzolsulfonamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 34.8 CHF
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluor-4-methylbenzolsulfonamid 95%
3-Fluor-4-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈FNO₂S
Melting Pt: 130…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02710419
CAS-Nummer: 329909-29-7