2,3,5-Trifluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5403-5G
PC5403-1G
PC5403-25G
APOSPC5403-5GEA
69.6
CHF
APOSPC5403-5G
APOSPC5403-1G
APOSPC5403-25G
2,3,5-Trifluoranilin 98%
2,3,5-Trifluoranilin
Formel:
C₆H₄F₃N MW: 147,1 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00083549 CAS-Nummer: 363-80-4 UN: 2941 ADR: 6.1,III |