4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5402-5G
APOSPC5402-5GEA 43.6 CHF
APOSPC5402-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Melting Pt: 185…189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094285
CAS-Nummer: 351003-64-0