Palladium(II)trifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5367-1G
PC5367-5G
APOSPC5367-1GEA
122
CHF
APOSPC5367-1G
APOSPC5367-5G
Palladium(II)trifluoracetat 98%
Palladium(II)trifluoracetat
Formel:
C₄F₆O₄Pd Melting Pt: 210 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013204 CAS-Nummer: 42196-31-6 |