5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Pyridinamine, 6-bromo-5-fluoro-, 6-bromo-5-fluoropyridin-3-amine
PC53594-1G
PC53594-250MG
PC53594-5G
PC53594-10G
PC53594-25G
APOSPC53594-1GEA
66.2
CHF
APOSPC53594-1G
APOSPC53594-250MG
APOSPC53594-5G
APOSPC53594-10G
APOSPC53594-25G
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ MW: 191,00 g/mol Melting Pt: 114…118 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD21099397 CAS-Nummer: 1256276-41-1 |