Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53583-100MG
PC53583-250MG
APOSPC53583-100MGEA
174
CHF
APOSPC53583-100MG
APOSPC53583-250MG
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formel:
C₁₀H₈F₅NO₂ MW: 269,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546149 CAS-Nummer: 1216700-64-9 |