4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53533-1G
PC53533-250MG
PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA
436
CHF
APOSPC53533-1G
APOSPC53533-250MG
APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃ MW: 248,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08111620 CAS-Nummer: 87411-31-2 |