Methyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzoat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
PC53474-1G PC53474-25G PC53474-5G
APOSPC53474-1GEA 26.2 CHF
APOSPC53474-1G APOSPC53474-25G APOSPC53474-5G
Methyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzoat 99%
Methyl-3-brom-5-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,0420 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847338
CAS-Nummer: 187331-46-0