2-Fluor-3-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC53465-1G
PC53465-250MG
PC53465-5G
APOSPC53465-1GEA
122
CHF
APOSPC53465-1G
APOSPC53465-250MG
APOSPC53465-5G
2-Fluor-3-nitrophenol 97%
2-Fluor-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ MW: 157,1000 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11042443 CAS-Nummer: 179816-26-3 |