2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53461-1G
PC53461-25G
PC53461-5G
APOSPC53461-1GEA
103
CHF
APOSPC53461-1G
APOSPC53461-25G
APOSPC53461-5G
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Formel:
C₇H₃ClFNO MW: 171,56 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD16250625 CAS-Nummer: 153403-53-3 |