1-Brom-2-chlor-5-fluor-4-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 145 CHF
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Brom-2-chlor-5-fluor-4-nitrobenzol 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrClFNO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11110551
CAS-Nummer: 1027833-17-5