3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53374-10G PC53374-1G PC53374-5G
APOSPC53374-10GEA 951 CHF
APOSPC53374-10G APOSPC53374-1G APOSPC53374-5G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₇H₅FN₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16705414
CAS-Nummer: 928139-30-4