1-Brom-2-chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC53328-1G PC53328-25G PC53328-5G PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA 24.5 CHF
APOSPC53328-1G APOSPC53328-25G APOSPC53328-5G APOSPC53328-100G
1-Brom-2-chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275.4500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111892
CAS-Nummer: 892845-59-9