Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 27.9 CHF
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
Melting Pt: 154…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038282
CAS-Nummer: 197507-22-5