1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 503 CHF
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Siedepunkt: 80…82 °C/9.75mmHg
Dichte: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 82.2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110333
CAS-Nummer: 1000994-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III