3-Chlor-2-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC5302-25G
APOSPC5302-25GEA 126 CHF
APOSPC5302-25G
3-Chlor-2-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
3-Chlor-2-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂FN₂
MW: 197,0400 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094280
CAS-Nummer: 517920-75-1