2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC53010-5GEA 436 CHF
APOSPC53010-5G APOSPC53010-1G
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652439
CAS-Nummer: 1073477-22-1