2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 784 CHF
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060976
CAS-Nummer: 3225-74-9