4-Chlor-2,6-difluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53003-5G
PC53003-1G
APOSPC53003-5GEA
124
CHF
APOSPC53003-5G
APOSPC53003-1G
4-Chlor-2,6-difluorbenzonitril 98%
4-Chlor-2,6-difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂ClF₂N |
MDL Number:
MFCD06660237 CAS-Nummer: 886500-41-0 |