1-(4-Fluorphenyl)cyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC530023-1G PC530023-250MG
APOSPC530023-1GEA 261 CHF
APOSPC530023-1G APOSPC530023-250MG
1-(4-Fluorphenyl)cyclohexancarbonsäure 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅FO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800627
CAS-Nummer: 214263-00-0