H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Difluoro-D-phenylalanine
PC530000-1G PC530000-5G
APOSPC530000-1GEA 133 CHF
APOSPC530000-1G APOSPC530000-5G
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631988
CAS-Nummer: 266360-63-8