2-Amino-6-fluor-5-iodbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Amino-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
PC52999-10G PC52999-1G PC52999-5G
APOSPC52999-10GEA 662 CHF
APOSPC52999-10G APOSPC52999-1G APOSPC52999-5G
2-Amino-6-fluor-5-iodbenzonitril 95%
2-Amino-6-fluor-5-iodbenzonitril
Formel: C₇H₄FIN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800813
CAS-Nummer: 1000577-82-1