4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5294-10G
PC5294-1G
PC5294-5G
PC5294-25G
PC5294-50G
PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA
78.4
CHF
APOSPC5294-10G
APOSPC5294-1G
APOSPC5294-5G
APOSPC5294-25G
APOSPC5294-50G
APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid 97%
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₇F₃N₂O₃ Melting Pt: 144…146 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052846 CAS-Nummer: 395-68-6 |