2-(Trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 26.2 CHF
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluormethyl)pyridin
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Siedepunkt: 139…141 °C/754mmHg
Dichte: 1.275 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02183562
CAS-Nummer: 368-48-9
UN: 1993
ADR: 3,III