5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5255-1G
PC5255-10G
PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA
50.6
CHF
APOSPC5255-1G
APOSPC5255-10G
APOSPC5255-5G
5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
Formel:
C₈H₅F₃O₄ Melting Pt: 130…132 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01091003 CAS-Nummer: 129644-57-1 |