5-Chlor-3-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52471-1G PC52471-250MG
APOSPC52471-1GEA 152 CHF
APOSPC52471-1G APOSPC52471-250MG
5-Chlor-3-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%
5-Chlor-3-fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd
Formel: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22682805
CAS-Nummer: 1823049-90-6