3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine, Benzenemethanamine, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC52466-1G PC52466-250MG
APOSPC52466-1GEA 958 CHF
APOSPC52466-1G APOSPC52466-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398593
CAS-Nummer: 1261854-81-2