2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52461-1G
PC52461-5G
APOSPC52461-1GEA
90.5
CHF
APOSPC52461-1G
APOSPC52461-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₃ MW: 275,01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660297 CAS-Nummer: 886502-90-5 |