2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
PC5245-100G
PC5245-25G
PC5245-5G
APOSPC5245-100GEA
610
CHF
APOSPC5245-100G
APOSPC5245-25G
APOSPC5245-5G
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure 98%
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ MW: 244.265 g/mol Melting Pt: 110…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079303 CAS-Nummer: 5104-49-4 EINECS: 225-827-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |