1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52448-250MG PC52448-500MG
APOSPC52448-250MGEA 208 CHF
APOSPC52448-250MG APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀F₃NO₃
MW: 225.17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09908273
CAS-Nummer: 1099017-20-5