2-Nitro-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5240-25G PC5240-100G
APOSPC5240-25GEA 151 CHF
APOSPC5240-25G APOSPC5240-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluortoluol 98%
2-Nitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C/20mmHg
Melting Pt: 31…32 °C
Flash-Pt: 95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007145
CAS-Nummer: 384-22-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III