2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52223-1G
PC52223-250MG
APOSPC52223-1GEA
463
CHF
APOSPC52223-1G
APOSPC52223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈FNO₂S MW: 237,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06857924 CAS-Nummer: 879070-37-8 |