5-Brom-2,4-difluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52118-1G PC52118-25G PC52118-5G
APOSPC52118-1GEA 26.2 CHF
APOSPC52118-1G APOSPC52118-25G APOSPC52118-5G
5-Brom-2,4-difluorbenzaldehyd
5-Brom-2,4-difluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220.9989 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09842439
CAS-Nummer: 473416-91-0