Nickel(II)fluorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Nickel difluoride
PC5210-100G PC5210-10G PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA 383 CHF
APOSPC5210-100G APOSPC5210-10G APOSPC5210-25G
Nickel(II)fluorid, wasserfrei 98%
Nickel(II)fluorid
Formel: F₂Ni
MW: 96,69 g/mol
Melting Pt: 1380 °C
Dichte: 4.72 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016263
CAS-Nummer: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III